Merck
A8260
Sigma-Aldrich
Arachidonyl acetate
~99%, liquid
Synonim(y):
Acetic acid arachidonyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~99%
Postać
liquid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-22(2)23/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Klucz InChI
RKNFFTAYULCRTQ-ZKWNWVNESA-N
Opakowanie
Sealed ampule.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3