Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.42
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
212-685-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
5α-Androstane-3,17-dione, ≥99%
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
assay
≥99%
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
199.9 °F - closed cup
flash_point_c
93.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Julia V Bukanova et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 13, 44-44 (2020-04-09)
The ability of androstane and androstene neurosteroids with modifications at C-17, C-5, and C-3 (compounds 1-9) to influence the functional activity of inhibitory glycine and γ-aminobutyric acid (GABA) receptors was estimated. The glycine- and GABA-induced chloride current (IGly and IGABA)