Merck
A8027
L-Aspartic acid α-(β-naphthylamide)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.27
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-243-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)