Merck
A801000
Podpora polistyrenowa 80 dA(bz)
Synonim(y):
dA(bz) Polystyrene column
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116023
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥97.0% (Nucleoside purity, reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)