Przejdź do
form
solid
solubility
1 M NaOH: soluble 7 mg/mL, DMSO: insoluble, H2O: insoluble
SMILES string
CC(C)(C)c1onc(OCP(O)(O)=O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C11H19N2O7P/c1-11(2,3)8-6(4-7(12)10(14)15)9(13-20-8)19-5-21(16,17)18/h7H,4-5,12H2,1-3H3,(H,14,15)(H2,16,17,18)
InChI key
AGSOOCUNMTYPSE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409)
Application
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet