Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AOP-38, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 25 kDa
species reactivity
monkey, chicken, canine, rat, human, mouse, hamster
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia, Jurkat, cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRDX3(10935)
mouse ... Prdx3(11757)
rat ... Prdx3(64371)
General description
Immunogen
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A7674-.2ML | 04061838102362 |