Przejdź do
A7646
Apyrase from potatoes
ATPase ≥60 units/mg protein, lyophilized powder (partially purified)
Synonim(y):
Adenosine 5′-diphosphatase, Adenosine 5′-triphosphatase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
200 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
676,00 zł
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
2000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3290,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-569-8
MDL number:
Numer WE:
Biological source:
potato
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
potato
Quality Segment
type
Grade III
form
lyophilized powder (partially purified)
ATPase activity
≥60 units/mg protein
mol wt
~49 kDa by gel filtration
composition
Protein, 30-60%
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Acid Phosphatase ≤5% of base activity
storage temp.
−20°C
Application
At least two isoenzymes are found in different varieties of S. tuberosum: one with a high ATPase/ADPase ratio (∼10) and another with a low ratio (∼1).
Reaction: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Apyrase is used to hydrolyze nucleoside triphosphates and diphosphates. For hydrolysis of organic di and triphosphates, the optimal pH is 6, and for inorganic substrates, the optimal pH is 5.1 Apyrase, from Sigma, has been used in inhibition studies of platelet-aggregation.[1] The enzyme has been used to assess the possibility of ATP involvement in intestinal lamina propria Th17 cell differentiation.[2]
Biochem/physiol Actions
Apyrase is found in all eukaryotes and some prokaryotes. Apyrase, from potato, has a crucial role in regulating growth and development. Apyrase is involved in the inactivation of synaptic ATP as a neurotransmitter following nerve stimulation and in the inhibition of ADP induced platelet aggregation to prevent thrombosis.[3] Divalent metal ions are required for activity and best activity is observed with calcium ion at 5 mM. The molecular weight of the protein is found to be approximately 45 kDa.
Packaging
Sold on the basis of ATPase units
Analysis Note
Contains ≤ 5% acid phosphatase.
Other Notes
Mixture of high and low ratio isoenzymes.
One unit will liberate 1.0 μmole of inorganic phosphate from ATP or ADP per min at pH 6.5 at 30 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6535SRE0019A6410
biological source
potato
biological source
-
biological source
-
biological source
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
lyophilized powder (partially purified)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
mol wt
~49 kDa by gel filtration
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
~49 kDa by gel filtration
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apyrase from potatoes
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)