Merck
A7637
N-Acetyl-DL-allylglycine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-3-4-6(7(10)11)8-5(2)9/h3,6H,1,4H2,2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
QTNLDKHXFVSKCF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)