Informacje o tej pozycji
EC Number:
223-612-1
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócKlasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?