Merck
A7590
Adenosine-2,8-3H 5′-monophosphate diammonium salt
≥95% (Radiochemical Purity, HPLC), aqueous ethanol solution
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N7O7P
Masa cząsteczkowa:
381.28
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95% (Radiochemical Purity, HPLC)
Form:
aqueous ethanol solution
Storage temp.:
−20°C
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine-2,8-3H 5′-monophosphate diammonium salt, ≥95% (Radiochemical Purity, HPLC), aqueous ethanol solution
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3nc(nc(c3nc2[3H])N)[3H].[N+H4].[N+H4]
InChI key
DGXWJGDBZBXMIT-CLFYFHHFSA-N
assay
≥95% (Radiochemical Purity, HPLC)
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
10-30 Ci/mmol
storage temp.
−20°C
Quality Level
Packaging
Combi-vial
Physical form
Ethanol: water (1:1) solution
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)