Merck
A7401
[Sar1, Gly8]-Angiotensin II acetate salt hydrate
≥97% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H65N13O10 · xC2H4O2 · yH2O
Masa cząsteczkowa:
912.05 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Angiotensin II antagonist
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)