Merck
A7375
N-Acetyl-3,5-diiodo-L-tyrosine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11I2NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.02
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-837-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
[H][C@@](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)(NC(C)=O)C(O)=O
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)