Kluczowe dokumenty
A7361
2R, 4R-APDC monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-amino-2,4-pyrrolidinedicarboxylic acid
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: ≥2 mg/mL
inicjator
Eli Lilly
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.N[C@]1(CN[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4.H2O/c7-6(5(11)12)1-3(4(9)10)8-2-6;/h3,8H,1-2,7H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/t3-,6-;/m1./s1
Klucz InChI
XAIFFDPAANKDRF-VIKFZCHMSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3