Merck
A7335
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamine
BioXtra
Synonim(y):
4-(3-Aminopropyl)morpholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Beilstein:
105104
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
BioXtra
zanieczyszczenia
<0.0005% Phosphorus (P)
pozostałość po prażeniu
<0.1%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4761 (lit.)
tw
224 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
ślady kationów
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
ciąg SMILES
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
Klucz InChI
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter