Merck
A7061
Sigma-Aldrich
5β-Androstane-3α,17α-diol-11-one-17β-carboxylic acid 3-(β-D-glucuronide) disodium salt
Synonim(y):
Etiocholane-3α,17α-diol-11-one-17β-carboxylic acid 3-(β-D-glucuronide)
About This Item
Wzór liniowy:
C26H36O11Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na].CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(O)(C(O)=O)C4(C)CC(=O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
InChI
1S/C26H38O11.Na.H/c1-24-7-5-12(36-22-19(30)17(28)18(29)20(37-22)21(31)32)9-11(24)3-4-13-14-6-8-26(35,23(33)34)25(14,2)10-15(27)16(13)24;;/h11-14,16-20,22,28-30,35H,3-10H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34);;
Klucz InChI
KNMXCTWKUXBAPR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3