Informacje o tej pozycji
SMILES string
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
assay
≥95%
form
powder
color
yellow to yellow with an orange cast
solubility
H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DHFRP1(573971), FPGS(2356), SLC19A1(6573), TYMS(7298)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?