Przejdź do
biological source
goat
conjugate
agarose conjugate
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
saline suspension
species reactivity
human
extent of labeling
≥5 mg per mL
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
capacity
0.6 mg/mL binding capacity
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Goat anti-human IgG (γ-chain specific)-agarose antibody is specific for human IgG when tested against purified human IgA, IgG, IgM, Bence Jones kappa, and Bence Jones lambda myeloma proteins.
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54-64-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?