Merck
A6543
Anthracene Chrome Red A
~90%
Synonim(y):
Mordant Red 5
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H9N2O6SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.26
Colour Index Number:
14290
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
222-644-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~90%
SMILES string
[Na].Oc1ccc(\N=N\c2cc(ccc2O)S(O)(=O)=O)c(O)c1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)