Merck
A6472
Sigma-Aldrich
14-Acetylvirescenine from Delphinium sp.
≥99% (TLC), white, powder
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H39NO7
Masa cząsteczkowa:
465.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
powder
kolor
white
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC[C@@]12CC[C@H](O)[C@@]34C5C[C@@H]6[C@H](C[C@@](O)(C5[C@H]6OC(C)=O)[C@@](O)(CC13)C4N(CO)C2)OC
Zastosowanie
14-Acetylvirescenine blocks action potential propagation at the nicotinic receptors of vegetative ganglia and neuromuscular junctions. 14-Acetylvirescenine is hypotensive with curare-like activity.
Działania biochem./fizjol.
Blocks the propagation of the action potential at the nicotinic cholinoreceptors of vegetative ganglia and neuro-muscular junctions. Hypotensive and curare-like action, I.V. and orally.
Ostrzeżenie
Protect from light.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)