Nazwa produktu
Acetyl-Ser-Asp-Lys-Pro, ≥97% (HPLC)
InChI
1S/C20H33N5O9/c1-11(27)22-14(10-26)18(31)24-13(9-16(28)29)17(30)23-12(5-2-3-7-21)19(32)25-8-4-6-15(25)20(33)34/h12-15,26H,2-10,21H2,1H3,(H,22,27)(H,23,30)(H,24,31)(H,28,29)(H,33,34)
SMILES string
CC(=O)NC(CO)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
InChI key
HJDRXEQUFWLOGJ-UHFFFAOYSA-N
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GCG(2641)
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?