Merck
A6331
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-S-geranylgeranyl-L-cysteine
≥95%, ethanol solution
Synonim(y):
AGGC, N-Acetyl-S-(3,7,11,15-tetramethyl-2E,6E,10E,14-hexadecatetraenyl)-L-cysteine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H41NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95%
Postać
ethanol solution
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CSC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Działania biochem./fizjol.
Synthetic substrate for the isoprenylated protein methyltransferase (S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase). Functions as an inhibitor of methylation of endogenous isoprenylated proteins.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges