Merck
A6171
Sigma-Aldrich
L-Asparaginamide hydrochloride
Synonim(y):
L-Aspartic acid diamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9N3O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3