Merck
A6051
N-Acetyl-D-galactosamine 4,6-disulfate, mixed anomers sodium salt
≥98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H13NO12S2Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.30
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)