Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 706,00 zł 600,10 zł |
Informacje o tej pozycji
Biological source:
bovine
Assay:
≥80% protein basis (biuret)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
bioconjugation: suitable
Concentration:
>80% protein (biuret)
600,10 zł
Cena katalogowa706,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bovine
Quality Segment
assay
≥80% protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
origin
USA origin
concentration
>80% protein (biuret)
extent of labeling
≥8 mol biotin per mol albumin
technique(s)
bioconjugation: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Albumin-biotin conjugate was used to develop a sensitive non-isotopic benzodiazepine receptor assay. The method can be generalized to other receptors.
Physical form
Lyophilized powder containing sodium citrate buffer salts
Preparation Note
Prepared from albumin (A7638)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| assay ≥80% protein basis (biuret) | assay ≥90% (Lowry) | assay - | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) |
| origin USA origin | origin - | origin - | origin USA origin |
| technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) immunoblotting: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?