Merck
A5854
Sigma-Aldrich
Anti-AFX (FOXO4) antibody, Mouse monoclonal
clone AF3.10, purified from hybridoma cell culture
Wybierz wielkość
200 μL
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2330,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AF3.10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using COS-7 cell extracts expressing human AFX
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXO4(4303)
Opis ogólny
Forkhead box O4 (FOXO4) należy do rodziny czynników transkrypcyjnych FOXO, które regulują wzrost, cykl komórkowy, metabolizm, tolerancję na stres, starzenie się i apoptozę w komórkach. Badania wykazały, że USP7 moduluje transkrypcję FOXO4. Ponadto wykazano, że stres nadtlenkowy acetyluje FOXO4, podczas gdy białko długowieczności hSir2SIRT1 deacetyluje go.
Specyficzność
Monoklonalny anty-AFX (FOXO4) rozpoznaje ludzki AFX.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało Anti-AFX (FOXO4) może być stosowane do testów western blot w stężeniu 0,5-1 μg/ml. Przeciwciało nadaje się również do stosowania w pośrednich testach ELISA, immunocytochemii i mikromacierzach.
Działania biochem./fizjol.
Przeciwciało anty-AFX (FOXO4), mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG2b) pochodzi z hybrydomy AF3.10 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (komórki NS1) i splenocytów myszy BALB/c. AFX odgrywa centralną rolę w regulacji proliferacji komórek. Integruje sygnały ze szlaków sygnałowych PI3K/PKB i Ras/Ral w celu regulacji transkrypcji inhibitora cyklu komórkowego p27kip1. Aktywacja AFX powoduje zwiększoną ekspresję p27kip1, co skutkuje zatrzymaniem cyklu komórkowego. Nadekspresja AFX blokuje progresję cyklu komórkowego w fazie G1 poprzez mechanizm zależny od p27kip1.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
AFX-like Forkhead transcription factors mediate cell-cycle regulation by Ras and PKB through p27 kip1
Medema RH, et al.
Nature, 404(6779), 782-782 (2000)
Armando van der Horst et al.
Nature cell biology, 8(10), 1064-1073 (2006-09-12)
FOXO (Forkhead box O) transcription factors are important regulators of cellular metabolism, cell-cycle progression and cell death. FOXO activity is regulated by multiple post-translational modifications, including phosphorylation, acetylation and polyubiquitination. Here, we show that FOXO becomes monoubiquitinated in response to
Armando van der Horst et al.
The Journal of biological chemistry, 279(28), 28873-28879 (2004-05-06)
FOXO transcription factors have important roles in metabolism, cellular proliferation, stress tolerance, and aging. FOXOs are negatively regulated by protein kinase B/c-Akt-mediated phosphorylation. Here we show that FOXO factors are also subject to regulation by reversible acetylation. We provide evidence