Kluczowe dokumenty
A5756
L-Arginine L-glutamate salt
Synonim(y):
S(+)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid L-glutamate salt
About This Item
masa cząsteczkowa
321.3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O.O=C(O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N
InChI
1S/C6H14N4O2.C5H9NO4/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t4-;3-/m00/s1
Klucz InChI
RVEWUBJVAHOGKA-WOYAITHZSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)