Przejdź do
A5513
N-Acetylprocainamide hydrochloride
≥99% (HPLC), Class III antiarrhythmic, powder
Synonim(y):
N-Acetylnovocainamide hydrochloride, Acecainide hydrochloride, NAPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(CH3CONH)C6H4CONHCH2CH2N(C2H5)2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
251-831-2
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Acetylprocainamide hydrochloride, ≥99% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C15H23N3O2.ClH/c1-4-18(5-2)11-10-16-15(20)13-6-8-14(9-7-13)17-12(3)19;/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19);1H
InChI key
IYEWBJUCJHKLHD-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Acetylprocainamide hydrochloride is a class III antiarrhythmic compound. N-Acetylprocainamide hydrochloride has been used in a study to determine the disposition of procainamide and N-acetylprocainamide in protein-calorie malnutrition. N-Acetylprocainamide hydrochloride has also been used to study pharmacokinetics of procainamide and N-acetylprocainamide in rats.
N-Acetylprocainamide hydrochloride may be used:
  • as an internal standard for spiking plasma samples for ultra-high-pressure liquid chromatography coupled with a diode array detector (UHPLC-DAD) analysis[1]
  • to test its relaxant effect on tracheal smooth muscle tissue preparations[2]
  • in preparation of complexes with N-acetyl-L-tyrosine methyl ester and N-acetyl-L-phenylalanine methyl ester for studying intermolecular interactions using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy studies
Biochem/physiol Actions
N-acetyltransferase II in liver catalyzes the conversion of procainamide to N-acetylprocainamide (NAPA).[1]
Class III antiarrhythmic acting on potassium currents.
Class III antiarrhythmic. Increases the duration of the action potential by decreasing the delayed outward potassium current, slightly decreasing the calcium current, and slightly depressing the inward rectifier potassium current. This is the active metabolite of procainamide that does not induce systemic lupus erythematosus.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V108SML1444A3773
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble
mp
184-186 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
284-286 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)