Przejdź do
A1651
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate lithium salt hydrate
≥60%, powder
Synonim(y):
3′-Phosphoadenosine 5′-phosphosulfate lithium salt, APPS, Active sulfate, PAPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
696,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N5O13P2S · xLi+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.26 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
Beilstein/REAXYS Number:
8181191
696,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate lithium salt hydrate, ≥60%
form
powder
Quality Segment
concentration
≥60%
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]1O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)CO[P](=O)([O-])O[S](=O)(=O)[O-].O
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.4Li.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;;;;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI key
UGODCLHJOJPPHP-AZGWGOJFSA-J
Application
3′-Phosphoadenosine 5′-phosphosulfate (PAPS) is used as a universal sulfonate donor for in vivo sulfonation by sulfotransferases. PAPS is used for the sulfation of glycans. PAPS is also useful to study the distribution and function of its biological transporter(s).
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate lithium salt has been used in a study that cloned and characterized a mammalian lithium-sensitive bisphosphate 3′-nucleotidase inhibited by inositol 1,4-bisphosphate. Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate lithium salt has also been used in a study to assess the golgi-resident PAP-specific 3′-phosphatase-coupled sulfotransferase assays.
Analysis Note
Major impurities appear to be adenosine 3′,5′-diphosphate, sulfate and ammonia substitution products.
Disclaimer
Rapid decomposition occurs when exposed to room temperature: up to 17% per day at 37 °C. We ship on dry ice to minimize decomposition in transit.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A563894455A6779
concentration
≥60%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)