Kluczowe dokumenty
A5475
ALX-1393
>98% (HPLC), powder
Synonim(y):
O-[(2-Benzyloxyphenyl-3-flurophenyl)methyl]-L-serine
About This Item
Próba
>98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: soluble ~20 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@@H](COC(c1cccc(F)c1)c2ccccc2OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H22FNO4/c24-18-10-6-9-17(13-18)22(29-15-20(25)23(26)27)19-11-4-5-12-21(19)28-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-13,20,22H,14-15,25H2,(H,26,27)/t20-,22?/m0/s1
Klucz InChI
ADUSZEGHFWRTQS-AIBWNMTMSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3