Merck
A5220
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Val-Glu-Ile-Asp-p-nitroanilide
≥97% (HPLC), powder
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
DMSO: 2 mM
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(C)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C28H40N6O11/c1-6-15(4)24(33-25(40)19(11-12-21(36)37)31-27(42)23(14(2)3)29-16(5)35)28(43)32-20(13-22(38)39)26(41)30-17-7-9-18(10-8-17)34(44)45/h7-10,14-15,19-20,23-24H,6,11-13H2,1-5H3,(H,29,35)(H,30,41)(H,31,42)(H,32,43)(H,33,40)(H,36,37)(H,38,39)/t15-,19-,20-,23-,24-/m0/s1
Klucz InChI
VXTVKOWKXXPPNE-PZQVQNRFSA-N
informacje o genach
human ... CASP6(839)
Amino Acid Sequence
NAc-Val-Glu-Ile-Asp-pNA
Substraty
Colormetric substrate for caspase 6.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gustavo Lemos Rocha et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 288, 110232-110232 (2019-09-16)
Seed coat is the tissue which establishes an interface between the seed inner tissues and external environment. Our group has shown that cowpea seed coat undergoes coordinated events of programmed cell death (PCD) during development. In relation to germinating seed