Merck
A4727
Antisauvagine-30 trifluoroacetate salt
Synonim(y):
Anti-SVG-30, [D-Phe11,His12]-Sauvagine fragment 11-40 trifluoroacetate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C161H274N48O46S
Masa cząsteczkowa:
3650.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)Cc1nc[nH]c1)CC(C)C)CC(C)C)CCCNC(=N)N)CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C161H275N49O45S.C2HF3O2/c1-21-84(14)126(130(173)226)207-159(255)129(89(19)211)210-156(252)115(76-125(224)225)206-152(248)111(71-83(12)13)203-150(246)109(69-81(8)9)202-149(245)108(68-80(6)7)200-140(236)98(44-36-65-180-161(176)177)189-154(250)114(75-121(
InChI key
MQNGXZGVAKCDNG-NDMSIQOJSA-N
Gene Information
human ... CRHR2(1395)
mouse ... CRHR2(12922)
rat ... CRHR2(64680)
Biochem/physiol Actions
High-affinity antagonist for Corticotropin-releasing factor (CRF) receptor type 2 (CRF(2)).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)