Merck
A4641
Acetic anhydride-d6
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.13
EC Number:
240-697-0
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1910689
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
refractive index
n20/D 1.3875 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
mass shift
M+6
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)