Merck
A4602
Arg-Arg-Ala-pSer-Pro-Val-Ala
≥95% (HPLC)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H58N13O12P
Masa cząsteczkowa:
835.85
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C31H58N13O12P/c1-15(2)22(27(49)40-17(4)29(51)52)43-26(48)21-10-7-13-44(21)28(50)20(14-56-57(53,54)55)42-23(45)16(3)39-25(47)19(9-6-12-38-31(35)36)41-24(46)18(32)8-5-11-37-30(33)34/h15-22H,5-14,32H2,1-4H3,(H,39,47)(H,40,49)(H,41,46)(H,42,45)(H,43,48)(H,51,52)(H4,33,34,37)(H4,35,36,38)(H2,53,54,55)/t16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](COP(O)(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI key
SYLMVFSDXGIMAW-CPDXTSBQSA-N
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
The phosphoseryl peptide RRApSPVA can provide a sensitive evaluation of the majority of acid and alkaline phosphatases, while being refractory to protein phosphatases.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhiwen Liu et al.
JCI insight, 5(24) (2020-12-18)
Sepsis is the leading cause of acute kidney injury (AKI). However, the pathogenesis of septic AKI remains largely unclear. Here, we demonstrate a significant decrease of microRNA-376b (miR-376b) in renal tubular cells in mice with septic AKI. Urinary miR-376b in