Merck
A4536
N-Acetyl-Met-Leu-Phe
≥97% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H33N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.58
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
Application
Used in studies on the structural requirements and specificity of synthetic peptide chemoattractants.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)