Merck
A4518
Myristyl arachidate
Synonim(y):
Arachidic acid myristyl ester
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H68O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
508.90
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)