Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
AX 15, monoclonal
mol wt
antigen 150 kDa
contains
0.035% sodium azide, 30% glycerol
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 15 μL using 500 μg of a BG-1 ovarian cell RIPA lysate., western blot (chemiluminescent): 1:500 using RIPA lysates of BG-1 ovarian cancer cells
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NCOA3(8202)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A4469-.2ML | 04061837789328 |