Merck
A4207
Bis(8-aminooctyl)amine
≥98% (GC)
Synonim(y):
8,8′-Iminodioctylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)8NH(CH2)8NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.49
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5497355
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (GC)
SMILES string
NCCCCCCCCNCCCCCCCCN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)