Merck
A3974
Sigma-Aldrich
Acetyl-β-cyclodextrin
Triacetyl-β-cyclodextrin
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C44H72O36/c1-9(51)66-8-16-37-23(58)30(65)44(73-16)79-36-15(7-50)71-42(28(63)21(36)56)77-34-13(5-48)69-40(26(61)19(34)54)75-32-11(3-46)67-38(24(59)17(32)52)74-31-10(2-45)68-39(25(60)18(31)53)76-33-12(4-47)70-41(27(62)20(33)55)78-35-14(6-49)72-43(80-37)29(64)22(35)57/h10-50,52-65H,2-8H2,1H3/t10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-/m1/s1
Klucz InChI
HECSPEHQYGRENG-LZITWAFGSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3