Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 413,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 723,00 zł |
Informacje o tej pozycji
413,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 200 gm + 300 mL g/mL
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form crystals |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay - | assay ≥99.0% (T) |
| solubility H2O: 200 gm + 300 mL g/mL | solubility water: soluble 132 g/L at 20 °C | solubility 754-764 g/L | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| pH 5.0-6 (25 °C, 132 g/L) | pH 5-6 (25 °C, 132 g/L) | pH 5 (100 g/L in H2O) | pH 5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O) |
| density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.77 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?