Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
209-298-9
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]([C@@H](C(COC(C)=O)=O)CC4)(C)[C@]34[H]
InChI
1S/C23H34O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h4,16-20,25H,5-13H2,1-3H3
InChI key
MDJRZSNPHZEMJH-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A3750-1G | 04061826232392 |