Merck
A3628
Ala-Thr
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(C)N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c1-3(8)6(11)9-5(4(2)10)7(12)13/h3-5,10H,8H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)
InChI key
BUQICHWNXBIBOG-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tomoko Abe et al.
The Journal of general and applied microbiology, 65(1), 1-10 (2018-06-15)
The adenylation domain of nonribosomal peptide synthetase (NRPS) is responsible for its selective substrate recognition and activation of the substrate (yielding an acyl-O-AMP intermediate) on ATP consumption. DhbF is an NRPS involved in bacillibactin synthesis and consists of multiple domains