Informacje o tej pozycji
biological source
parsley
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
yellow
mp
>300 °C (lit.)
solubility
DMSO: 27 mg/mL, 1 M KOH: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChI key
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140), CDC2(983), CDK5(1020), CDK6(1021), CYP1A2(1544), ESR1(2099), ESR2(2100), GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Il4(287287), Tnf(24835)
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?