Merck
A2783
Sigma-Aldrich
4-(4-Dimethylaminophenylazo)aniline
Synonim(y):
4-Amino-4′-dimethylaminoazobenzene, N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline, p,p′-DMPA-aniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
Beilstein:
748253
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
mp
190-195 °C (dec.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)