Merck
A254
AIDA
solid
Synonim(y):
1-Amino-2,3-dihydro-1H-indene-1,5-dicarboxylic acid, 1-Aminoindan-1, 5-dicarboxylic acid, UPF 523
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: 2 mg/mL
SMILES string
NC1(CCc2cc(ccc12)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO4/c12-11(10(15)16)4-3-6-5-7(9(13)14)1-2-8(6)11/h1-2,5H,3-4,12H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
LSTPKMWNRWCNLS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRM1(2911)
rat ... Grm1(24414)
Biochem/physiol Actions
Selective mGluR1 metabotropic glutamate receptor antagonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)