Merck
A2510
N-Acetyl-O-methyl-L-tyrosine methyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(Cc1ccc(OC)cc1)NC(C)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(15)14-12(13(16)18-3)8-10-4-6-11(17-2)7-5-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
HCLXPKBWRUCQAF-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)