Key Documents
A2349
Sigma-Aldrich
Adenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate acetoxymethyl ester, Sp-isomer
>97% (HPLC), solid
Synonim(y):
Sp-cAMPS-AM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N5O7SP
Masa cząsteczkowa:
417.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Próba
>97% (HPLC)
Postać
solid
opakowanie
vial of 1.0 μmol
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Highly membrane-permeable precursor of the phosphodiesterase-resistant protein kinase A activator sp-cAMPS (Prod. No. A-166).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3