Merck
A2224
Sigma-Aldrich
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate acetoxymethyl ester
>97% (HPLC)
Synonim(y):
cAMP AM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N5O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
>97% (HPLC)
Postać
solid
opakowanie
pkg of 1 μmol
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)OCOP1(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O1)n3cnc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C13H16N5O8P/c1-6(19)22-5-24-27(21)23-2-7-10(26-27)9(20)13(25-7)18-4-17-8-11(14)15-3-16-12(8)18/h3-4,7,9-10,13,20H,2,5H2,1H3,(H2,14,15,16)/t7-,9-,10-,13-,27?/m1/s1
Klucz InChI
USKCKKDBQFHVEK-OQEAWBJFSA-N
Działania biochem./fizjol.
Membrane-permeable precursor of the second messenger cyclic AMP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Schultz et al.
The Journal of biological chemistry, 268(9), 6316-6322 (1993-03-25)
Acetoxymethyl esters of alkyl or aryl phosphates can be prepared by reacting their trialkylammonium or silver salts with acetoxymethyl bromide. Because acetoxymethyl esters are rapidly cleaved intracellularly, they facilitate the delivery of organophosphates into the cytoplasm without puncturing or disruption