Merck
A2128
DL-Ala-DL-Met
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.29
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
217-884-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(C)N)C(O)=O
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)