Merck
A199
Aminoguanidine hemisulfate salt
Synonim(y):
Aminoguanidine hemisulfate salt, Guanylhydrazine hemisulfate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH6N4 · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.12
EC Number:
213-628-7
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
NNC(N)=N.NNC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2CH6N4.H2O4S/c2*2-1(3)5-4;1-5(2,3)4/h2*4H2,(H4,2,3,5);(H2,1,2,3,4)
InChI key
VKGQPUZNCZPZKI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits both constitutive and inducible nitric oxide synthetase
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)