Merck
A1836
2-Amino-6-chlorobenzoic acid
≥98%
Synonim(y):
6-Chloroanthranilic acid
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
EC Number:
218-416-8
UNSPSC Code:
12352103
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)